Key Documents
EP5490034007
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-72-8, non aerosol tight, to hold, 72 x 0.5 mL reaction vessels
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 72 x 0.5 mL reaction vessels
fixed angle rotor
non aerosol tight
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5490034007 (EU)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG