EP5428000060
Eppendorf® Centrifuge 5430 R G
Keypad, incl. rotor FA-45-30-11, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz (GB plug)
Wybierz wielkość
34 410,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
34 410,00 zł
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V AC, UK plug
Właściwości
CE compliant
to hold 30 1.5/2.0 mL tubes
Keypad
incl. rotor FA-45-30-11
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5428000060
Parametry
17500 rpm
30130 × g
metody
centrifugation: suitable
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Max. rotor capacity: 48 × 1.5/2.0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP
- Max. speed: 30,130 × g (17,500 rpm)
- Remarkable versatility with 12 different rotors
- Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation
Menu-driven, multi lingual operation menu (English, German, French, Spanish) with large backlit display
- 5 program keys for easy access to routine programs
- Saves up to 50 user-defined programs
- Automatic rotor recognition and imbalance detection for maximum operational safety
- Eppendorf QuickLock – System for quickly opening and closing the rotor lid
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)