EP5416301001
Klucz wirnika do wirników Eppendorf®
standard
Synonim(y):
Rotor Key For Eppendorf® Rotors
About This Item
Kod UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
standard
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5416301001 (Europe)
Opis ogólny
Klucz wirnika wirówki do modeli 5418, 5424 i 5430 firmy Eppendorf.
Klucze do rotorów wirówek Eppendorf.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)