EP5405000247
Eppendorf® Centrifuge 5425
keypad control, without rotor, AC/DC input 120 V
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
120 V AC, US 3-pin plug
Właściwości
CSA approved
keypad control
without rotor
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5405000247
Parametry
15060 rpm speed (Max Speed )
metody
centrifugation: suitable
pojemność
10 x 5.0 mL(max rotor capacity)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- PokrywyEppendorf QuickLock® są aerozoloszczelne, co zapewnia prostą i bezpieczną obsługę.
- Posiada wyjątkowe funkcje oprogramowania, takie jak regulowane rampy przyspieszania i hamowania, 3 przyciski programowe i krótka funkcja bez ciągłego naciskania przycisku
- Ergonomiczna obsługa dzięki miękkiemu zamknięciu pokrywy jednym palcem OptiBowl® zaprojektowanemu z myślą o cichej pracy, nawet bez pokrywy wirnika.
- Funkcjonalny zakres temperatur od -10 °C do +40 °C
- Wyjątkowy system chłodzenia do przetwarzania wrażliwych na temperaturę próbek o objętości od 0,2 do 5 ml Opatentowana technologia kompresora redukuje wibracje i chroni próbki
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)