Kluczowe dokumenty
EP5383000019
Eppendorf® ThermoStat C
basic device without thermoblock, AC/DC input 220 - 240 V, 50/60 Hz (EU)
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NC.21
wejście AC/DC
, EuroPlug
Właściwości
CE compliant
USB Interface
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5383000019
temp measuring range
accuracy: ±0.5 °C (at 20-45 °C)
Parametry
-10-110 °C temp. range
szer. × śr. × wys.
20.6 cm × 30.4 cm × 13.6 cm
masa
4.3 kg
Opis ogólny
Wiele eksperymentów wymaga szybkiego ogrzewania i chłodzenia w bardzo dokładny sposób. Precyzyjną kontrolę temperatury w ThermoStat C uzyskuje się dzięki zastosowaniu optymalnie zbalansowanych elementów grzejnych i chłodzących (technologia Peltiera).
Eppendorf ThermoTop condens.protect
Teraz możesz z łatwością kontrolować temperaturę swoich próbek: ThermoTop, z unikalną technologią condens.protect, niezawodnie zapobiega tworzeniu się kondensatu na pokrywce i ściance probówki.
  • Skuteczne i niezawodne zapobieganie kondensacji na pokrywce i ściance probówki
  • Gwarantuje stałe warunki reakcji dla optymalnej wydajności enzymatycznej
  • Skraca czas obsługi, probówki nie muszą być odwirowywane po zakończeniu inkubacji.
  • Opcjonalnie dostępne dla probówek Eppendorf SmartBlocks 0,5/1,5 i 2,0 ml, a także płytek Eppendorf SmartBlocks oraz probówek PCR 96 i PCR 384 - oznaczone symbolem condens.protect.
Szeroka gama bloków Eppendorf SmartBlocks jest dostępna dla Eppendorf ThermoStat C. Termobloki te oferują najwyższą elastyczność w użyciu wszystkich popularnych formatów naczyń i płytek.
  • Szybka i prosta wymiana bloków dzięki Eppendorf QuickRelease
  • Zoptymalizowana konstrukcja bloku gwarantuje maksymalny transfer temperatury do próbki
  • Indywidualnie sterowane czujniki Eppendorf SmartBlocks umożliwiają kalibrację specyficzną dla bloku
Cechy i korzyści
  • Ogrzewanie i aktywne chłodzenie we wszystkich popularnych formatach naczyń i płytek od 5 μL do 50 ml zapewnia dużą elastyczność.
  • Szeroka gama bloków SmartBlocks zapewnia dużą elastyczność zbiorników
  • Doskonała dokładność temperatury dla bezpiecznej obsługi próbek
  • Bardzo szybkie tempo chłodzenia do 5 st. C/min, skracając czas oczekiwania
  • Niska temperatura (np. 4 st. C lub 0 st. C) nawet w wyższych temperaturach otoczenia dla bezpiecznej inkubacji próbek
  • Przyciski temperatury (4 st. C, 16 st. C, 37 st. C, 56 st. C i 95 st. C) zapewniają szybki dostęp do często używanych temperatur eksperymentalnych
  • Kompatybilność z Eppendorf ThermoTop (condens.protect) zapobiega kondensacji i poprawia jednorodność temperatury w próbówkach (do 2,0 ml).
  • Wszechstronny zakres gniazd programowych (do 15) dla elastycznego korzystania z urządzenia
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)