Kluczowe dokumenty
EP5322000008
Eppendorf® SmartBlock SmartExtender
Eppendorf® SmartBlocks for ThermoMixer C/Fx and ThermoStat C, vessel volume (1.5 mL)
Synonim(y):
632 10920
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5322000008
pojemność naczynia
(1.5 mL)
kompatybilność
Eppendorf® SmartBlocks for ThermoMixer C/Fx and ThermoStat C
Opis ogólny
Eppendorf SmartExtender oferuje wygodne narzędzie do inkubacji, które może być łatwo używane jako rozszerzenie istniejących bloków Eppendorf SmartBlock i Eppendorf ThermoMixer C/Fx, a także Eppendorf ThermoStat C. Można ogrzewać do dwunastu naczyń (1,5 ml) - dla większej przepustowości i elastyczności w laboratorium. Niezależna funkcja grzania dla drugiej temperatury umożliwia równoległe korzystanie z Eppendorf SmartBlock i SmartExtender. Eppendorf SmartBlock w środku może być nadal używany do ogrzewania, chłodzenia i mieszania. SmartExtender można łatwo zainstalować - bez użycia narzędzi i w kilka sekund.
Zastosowanie
reakcje enzymatyczne
Cechy i korzyści
Niezależne ustawianie temperatury dla aplikacji równoległych
Do 12 naczyń 1,5 mL
Zakres temperatur od 3 °C powyżej temperatury pokojowej do 110 °C
Tylko aktywne ogrzewanie
Kompatybilny z Eppendorf ThermoMixer C i Fx oraz ThermoStat C
Kompatybilny ze wszystkimi Eppendorf SmartBlocks
Wymagana aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
SmartExtender is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)