Kluczowe dokumenty
EP0030120175
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Safe-Lock micro test tubes
capacity 1.5 mL, blue, pack of 1000 ea
Synonim(y):
Eppendorfy, Probówka Eppendorf
Wybierz wielkość
EP0030120175
316,00 zł
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
EP0030120175
316,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.15
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
blue
cap (push fit)
conical bottom
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030120175
pojemność
1.5 mL
maksymalna pojemność
1.5 mL
Cechy i korzyści
  • Zawiasowa pokrywka Eppendorf Safe-Lock zapobiega niezamierzonemu otwarciu pokrywki podczas inkubacji i przechowywania g-Safe®: W zależności od wariantu Safe-Lock Tube (patrz instrukcja) wyjątkowa stabilność wirowania do 30 000 × g zapobiega utracie próbki w wyniku pęknięcia probówki i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi próbkami.
  • Wyprodukowane bez użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów - substancji, które, jak wykazano, przedostają się z plastikowych materiałów eksploatacyjnych do próbki i negatywnie wpływają na wyniki testów biologicznych.
  • Polipropylen zapewnia wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury * Precyzyjne uszczelnienie pokrywy zapewnia minimalne tempo parowania podczas długotrwałego przechowywania
  • Duża matowa pokrywa i boczna powierzchnia ułatwiająca etykietowanie
  • Zapewniona funkcjonalność w temperaturach od -86 °C do 100 °C
  • Możliwość autoklawowania po otwarciu (121 °C, 20 min)
  • The hinged Eppendorf® Safe-Lock lid provides additional protection against unintentional lid opening during incubation and storage.
  • g-Safe®:Provides great centrifugation stability and prevents sample loss due to tube breakage
  • The optimized sealing properties ensures safety when working with hazardous samples and minimal evaporation rates during long-term storage.
  • The large frosted lid and wide side-surface area make labeling convenient.
  • Functions between temperatures -86 °C to 100 °C
  • Autoclavable when open (121 °C, 20 min)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)