EP5305000509
Eppendorf® Concentrator Plus
complete system, integrated vacuum pump, without rotor, AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonim(y):
Wirówka
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
CSA approved
to hold 144 × 0.5 mL tubes OR 96 × 1.5/2 mL OR 6 × 50 mL conical tubes OR 2 × microplate/PCR plates
complete system, integrated vacuum pump, without rotor
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5305000509 (EU)
Parametry
1400 rpm speed
30 °C ambient temp. range (45 °C) at 60 °C
30 °C temp. range (45 °C) at 60 °C
szer. × śr. × wys.
33 cm × 58 cm × 29 cm
masa
31.5 kg
Opis ogólny
- Podstawowy system Concentrator plus do podłączenia do zewnętrznej pompy próżniowej
- Kompletny system Concentrator plus ze zintegrowaną, odporną na rozpuszczalniki, wymagającą konserwacji i bezolejową membranową pompą próżniową PTFE oraz pułapką kondensacyjną.
- Ten sam kompletny system Concentrator plus, ale z dodatkowym portem próżniowym, dzięki czemu można używać zintegrowanej pompy oddzielnie, bez konieczności jej odłączania.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Dostępny w 3 konfiguracjach Wyjątkowo cicha praca <50 dB(A)
- Odporna na chemikalia, bezobsługowa pompa membranowa PTFE eliminuje potrzebę wymiany oleju w pompie
- Niewielkie rozmiary pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce na stole
- Szeroka gama 15 różnych opcji rotorów do probówek o pojemności od 0,2 ml do 50 ml, mikropłytek i płytek PCR
- Bezsilnikowy napęd indukcyjny i odporna na chemikalia komora ze stali nierdzewnej zapewniają bezawaryjną pracę
- Możliwość połączenia z większością dostępnych na rynku zimnych pułapek do użytku z oparami
- Powlekana pokrywa o doskonałej odporności chemicznej
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)