EP5242956003
Eppendorf® Microloader
pkg of 192 ea
Synonim(y):
Flow indicator
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 192 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5242956003
Opis ogólny
- Microloader™ tips are extremely long, fine, and flexible for filling microcapillaries for microinjection
- Unique tips are ideal for recovering surplus solution from the capillary
- Provides the ideal solution where additional reach is needed while pipetting the smallest volumes.
Cechy i korzyści
- Microloader tip with a volume range of 0.5-20 uL
- Light gray color tips of 100mm length
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)