Kluczowe dokumenty
EP4924000940
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Pipety referencyjne 2 z karuzelą i epT.I.P.S.®
Eppendorf Reference 2 Pipettes with Carousel and epT.I.P.S.
Synonim(y):
uchwyt pipety
Wybierz wielkość
1 EACH
7410,00 zł
7410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
7410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.02
7410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
no. of channels 1 x Channel
Mechanical
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4924000940
pojemność
0.1-  2.5 μL
0.5- 10 μL
100 - 1,000 μL
10 - 100 μL
20 - 200 μL
2 - 20 μL
Opis ogólny
Nazwa "Reference" oznacza niezwykłą precyzję i dokładność, długą żywotność i ergonomiczną konstrukcję. Dzięki innowacyjnej obsłudze jednym przyciskiem, Reference 2 umożliwia szybką i ergonomiczną obsługę przy zmniejszonym wysiłku operacyjnym. Unikalna gładka powierzchnia i możliwość autoklawowania gwarantują skuteczne odkażanie, dzięki czemu jest to idealny towarzysz podczas pracy w sterylnych warunkach. Nasze najlepsze materiały i najnowsze technologie zostały zastosowane w tej pipecie, dzięki czemu jest ona niezawodnym partnerem dla Ciebie i Twojej wymagającej pracy.
Zastosowanie
Obsługa cieczy
Cechy i korzyści
  • Mechaniczna pipeta z poduszką powietrzną o wyjątkowej precyzji i dokładności - obsługiwana jednym przyciskiem
  • Dzięki innowacyjnej obsłudze za pomocą jednego przycisku, Reference 2 umożliwia szybką i ergonomiczną obsługę przy zmniejszonym wysiłku i aktywnej redukcji aerozolu. Wyraźne haptyczne sprzężenie zwrotne pomaga uniknąć przypadkowego wysunięcia końcówki.
  • Sprężynowe stożki końcówek poprawiają powtarzalność i ergonomię między użytkownikami, zmniejszając siłę mocowania końcówki.
  • Unikalna gładka powierzchnia i pełna autoklawowalność gwarantują skuteczne odkażanie - co czyni ją idealnym towarzyszem podczas pracy w sterylnych warunkach.
  • Tymczasowa regulacja umożliwia łatwe dostosowanie pipety Reference 2 do najdokładniejszego pipetowania różnych cieczy lub w zmieniających się warunkach zewnętrznych, bez konieczności przeprowadzania pełnej kalibracji.
  • Dostępne jako pipety jednokanałowe o stałej lub zmiennej objętości oraz pipety 8- i 12-kanałowe.
  • Warianty wielokanałowe Reference 2 oferują wysoką elastyczność, w tym sprężynowy stożek końcówki, który można opcjonalnie włączać/wyłączać.
Opakowanie
0,1-2,5 µL / 0,5-10 µL / 2-20 µL (żółty) / 10-100 µL / 20-200 µL / 100-1000 µL z epT.I.P.S. i karuzelą do pipet 2
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)