Kluczowe dokumenty
EP3880000160
632 IsoPack i IsoRack
Holds 0.5 ml tubes, parameter (0 °C)
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
Właściwości
Holds 0.5 ml tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3880000160
Parametry
(0 °C)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)