Kluczowe dokumenty
EP3880001174
Eppendorf® IsoPack and IsoRack set
for 1.5-2.0 mL tubes, -21degC
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NC.21
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3880001174
Cechy i korzyści
  • 632 Zestaw IsoPack i IsoRack, zawiera jeden IsoPack i jeden IsoRack.
  • Idealny do chłodzenia, transportu i przechowywania głęboko zamrożonych próbek.
  • Zapobiega dezaktywacji enzymów, a także do przygotowywania próbek PCR, transportu próbek i powolnego rozmrażania zamrożonych próbek.
  • Technologia suchej inkubacji zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia związane z klasyczną inkubacją w łaźni lodowej, zapewniając bezpieczną obsługę próbek.
  • Mieści do 24 probówek μ dla szerokiej elastyczności.
  • Dostępna jest jedna wersja IsoPack: Niebieski utrzymuje temperaturę -21 °C do 3 godzin.
  • Stojaki można sztaplować, sterylizować w autoklawie i odwirowywać w rotorze MTP.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)