Kluczowe dokumenty
EP3122613002
Eppendorf® Locking Clip
for 12-channel pipette
Wybierz wielkość
1 EA
37,70 zł
37,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
37,70 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121517
NACRES:
NB.01
37,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
for 12-channel pipette
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3122613002
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Akcesoria do pipet Eppendorf Xplorer/Xplorer plus
Klips blokujący
Dostępne dla pipet 8- i 12-kanałowych
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)