BR780605
BRAND® microcentrifuge tube rack
Holds 20 x 1.5 mL tubes
Synonim(y):
accessories, microcentrifuge tubes, racks, tubes
Wybierz wielkość
53,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
53,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
Holds 20 x 1.5 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 780605
rozmiar statywu
210 mm × 70 mm × 37 mm
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)