EP022638653
Wide Neck Bottle for Eppendorf® A-4-81 Rotor
round, capacity 400 mL, pack of 2
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene bottle
round
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638653 (US)
Parametry
3250 × g max. RCF
pojemność
400 mL
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)