Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 661,00 zł |
Informacje o tej pozycji
661,00 zł
material
translucent polycarbonate , translucent polypropylene screw closure
feature
For use with 250 mL tubes (style 3120,3121, 3122, 3127, 3140, and 3141)
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® DS3125-0250
technique(s)
centrifugation: suitable
Features and Benefits
- Do użytku z butelkami wirówkowymi Nalgene 250 ml o numerach katalogowych 3120-0250, 3121-0250, 3122-0250, 3127-0250, 3140-0250 i 3141-0250.
- Przystosowuje butelki wirówkowe Nalgene 250 ml do rotorów Thermo Scientific Sorval GSA.
- Wykonane z białego polietylenu o niskiej gęstości
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Nalgene® DS3125-0250 | manufacturer/tradename Nalgene® 2006-0004 | manufacturer/tradename Nalgene® 2006-0008 | manufacturer/tradename Nalgene® 2006-0001 |
| material translucent polycarbonate , translucent polypropylene screw closure | material polypropylene copolymer , polypropylene copolymer bottle (PPCO), round bottle, translucent | material polypropylene copolymer , polypropylene copolymer bottle (PPCO), round bottle, translucent | material polypropylene cap, polypropylene copolymer , polypropylene copolymer bottle (PPCO), translucent |
| technique(s) centrifugation: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| packaging pack of 6 ea | packaging pack of 12 ea | packaging pack of 12 ea | packaging pack of 12 ea |
| feature For use with 250 mL tubes (style 3120,3121, 3122, 3127, 3140, and 3141) | feature with cap | feature with cap | feature with cap |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?