Kluczowe dokumenty
EP022638068
Buckets for Eppendorf® A-4-62 Rotor
aerosol-tight capable, (4 MTP or 1 DWP), pack of 4
About This Item
Kod UNSPSC:
41103910
Produkt EP022638068 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
aerosol-tight capable
opakowanie
pack of 4
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638068 (NA)
metody
centrifugation: suitable
pojemność
(4 MTP or 1 DWP)
Cechy i korzyści
  • Łyżki na płytki mają maksymalną prędkość 2750 × g (4000 obr./min).
  • Każdy pojemnik mieści 4 płytki mikrotitracyjne (MTP) lub 1 płytkę głębokodołkową (DWP)
  • Kompatybilny z rotorem z kubełkiem obrotowym A-4-62 MTP do wirówki 5810/5810R
  • Możliwość autoklawowania w temperaturze 121°C przez 20 minut
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)