EP022431102
Eppendorf® Protein LoBind tubes
capacity 2.0 mL, PCR clean, pkg of 100 ea (2 x 50ea)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
(push fit)
polypropylene cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR clean
opakowanie
pkg of 100 ea (2 x 50ea)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022431102
Parametry
-18,000 × g max. RCF
pojemność
2.0 mL
Średnica
10.5 mm
kolor
clear
przydatność
suitable for PCR
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
- Materiał Eppendorf LoBind zapewnia zoptymalizowane odzyskiwanie próbek w celu uzyskania lepszych wyników testów.
- Nie zawiera powłoki powierzchniowej (np. silikonu), aby zminimalizować ryzyko interferencji z próbką
- Certyfikowana czystość PCR: wolna od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR
- Dostępne w formatach probówek, mikropłytek i płytek głębokodołkowych dla łatwego skalowania w górę
- Precyzyjne uszczelnienie pokrywy minimalizujące parowanie
Cechy i korzyści
- Produkty Protein LoBind są dostępne w różnych formatach, w tym w fiolkach, mikromacierzach i płytkach głębokodołkowych, aby spełnić potrzeby konkretnego zastosowania.
- Seria LoBind umożliwia zmniejszenie objętości próbek lub zwiększenie przepustowości,
- Doskonały odzysk białka - odzyskuje ponad 90% białka w porównaniu do standardowych naczyń.
- Probówki Eppendorf Protein LoBind oferują również znacznie wyższy współczynnik odzysku po 96 godzinach inkubacji w porównaniu z probówkami o niskim wiązaniu próbek innych producentów.
- Pomaga zwiększyć intensywność sygnału w analizach MALDI-TOF, umożliwiając wykrywanie i analizę nawet w stężeniach normalnie uważanych za niewykrywalne (1 pmol) w porównaniu ze standardowymi probówkami.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)