Kluczowe dokumenty
EP0030122216
Eppendorf® Protein LoBind Tubes
capacity 15 mL, PCR clean, pack of 200 ea
Synonim(y):
probówki do mikrowirówek, probówki eppendorf, probówki z mikrofugą
Wybierz wielkość
200 EA
456,00 zł
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 EA
456,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless tube
conical bottom
screw top cap
white cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR clean
graduations
neck thread External thread
opakowanie
pack of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030122216
metody
PCR: suitable
pojemność
15 mL
typ wiązania
low binding surface
Zastosowanie
  • Przygotowanie lub przechowywanie próbek białek, peptydów lub przeciwciał.
  • Testy enzymatyczne - hydrofilowa powierzchnia zmniejsza denaturację w kontakcie z wewnętrzną ścianką probówki.
  • Zapobieganie utracie próbki podczas przechowywania roztworów podstawowych wirusów.
  • Przechowywanie zawiesin komórkowych.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)