Kluczowe dokumenty
EP0030122240
Eppendorf® Protein LoBind Tubes
capacity 50 mL, PCR clean, pack of 200 ea
Wybierz wielkość
200 EA
530,00 zł
530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 EA
530,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless tube
conical bottom
screw top cap
white cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR clean
graduations
neck thread External thread
opakowanie
pack of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030122240
metody
PCR: suitable
pojemność
50 mL
typ wiązania
low binding surface
Zastosowanie
  • Przygotowanie lub przechowywanie próbek białek, peptydów lub przeciwciał.
  • Testy enzymatyczne - hydrofilowa powierzchnia zmniejsza denaturację w kontakcie z wewnętrzną ścianką probówki.
  • Zapobieganie utracie próbki podczas przechowywania roztworów podstawowych wirusów.
  • Przechowywanie zawiesin komórkowych.
Cechy i korzyści
  • MateriałEppendorf® LoBind zapewnia zoptymalizowany odzysk próbki w celu uzyskania lepszych wyników testu.
  • Nie zawiera powłoki powierzchniowej (np. silikonu), aby zminimalizować ryzyko zakłóceń próbki.
  • Certyfikowana czystość PCR: wolna od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR.
  • Dostępne w formatach probówek ułatwiających skalowanie.
  • Precyzyjne uszczelnienie pokrywy minimalizujące parowanie.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)