Kluczowe dokumenty
EP022431081
Eppendorf® Protein LoBind tubes
capacity 1.5 mL, PCR clean, pkg of 100 ea (2 x 50ea)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
Aby zapytać o ten produkt EP022431081, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
(push fit)
polypropylene cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR clean
opakowanie
pkg of 100 ea (2 x 50ea)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022431081
Parametry
-18,000 × g max. RCF
pojemność
1.5 mL
Średnica
10.7 mm
kolor
clear
przydatność
suitable for PCR
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Probówki Protein LoBind, zamknięcie zatrzaskowe, Protein LoBind, 1,5 ml, czyste do PCR, bezbarwne, 100 probówek (2 torebki × 50 probówek)
  • Materiał Eppendorf LoBind zapewnia zoptymalizowane odzyskiwanie próbek w celu uzyskania lepszych wyników testów.
  • Nie zawiera powłoki powierzchniowej (np. silikonu), aby zminimalizować ryzyko interferencji z próbką
  • Certyfikowana czystość PCR: wolna od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR
  • Dostępne w formatach probówek, mikropłytek i płytek głębokodołkowych dla łatwego skalowania w górę
  • Precyzyjne uszczelnienie pokrywy minimalizujące parowanie
Unikaj utraty cennych próbek podczas wirowania, inkubacji i przechowywania! Polegaj na doskonałej ochronie zapewnianej przez odchylaną pokrywę Safe-Lock. Zawiera ona całe nasze doświadczenie z 50 lat ciągłej optymalizacji i rozwoju. Zaufaj oryginalnym probówkom Eppendorf Safe-Lock, ponieważ Twoje próbki zasługują tylko na to, co najlepsze.
Cechy i korzyści
  • Produkty Protein LoBind są dostępne w różnych formatach, w tym w fiolkach, mikromacierzach i płytkach głębokodołkowych, aby spełnić potrzeby konkretnego zastosowania.
  • Seria LoBind umożliwia zmniejszenie objętości próbek lub zwiększenie przepustowości,
  • Doskonały odzysk białka - odzyskuje ponad 90% białka w porównaniu do standardowych naczyń.
  • Probówki Eppendorf Protein LoBind oferują również znacznie wyższy współczynnik odzysku po 96 godzinach inkubacji w porównaniu z probówkami o niskim wiązaniu próbek innych producentów.
  • Pomaga zwiększyć intensywność sygnału w analizach MALDI-TOF, umożliwiając wykrywanie i analizę nawet w stężeniach normalnie uważanych za niewykrywalne (1 pmol) w porównaniu ze standardowymi probówkami.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nikos Tsolakos et al.
Vaccine, 28(18), 3211-3218 (2010-03-02)
In this study, we evaluated the effect of the growth medium on the composition and immunogenicity of meningococcal outer membrane vesicle (OMV) vaccines after cultivation of the Norwegian serogroup B 44/76 vaccine strain in either Frantz' or modified Catlin-6 media
M Yang et al.
International journal of pharmaceutics, 331(2), 176-181 (2006-11-28)
Salmon calcitonin (sCT) powders suitable for inhalation, containing chitosan and mannitol as absorption enhancer and protection agent, respectively, were prepared using a spray-drying process. The effect of chitosan on physicochemical stability of sCT in the dry powder was investigated by
Sharon N Finger et al.
Nucleic acids research, 36(4), 1260-1272 (2008-01-05)
Telomerase is a ribonucleoprotein enzyme that maintains chromosome ends through de novo addition of telomeric DNA. The ability of telomerase to interact with its DNA substrate at sites outside its catalytic centre ('anchor sites') is important for its unique ability
E I Trilisky et al.
Journal of chromatography. A, 1142(1), 2-12 (2007-01-24)
Purified viruses are used in gene therapy and vaccine production. Ion-exchange chromatography (IEC) is the most common method for large-scale downstream purification of viruses and proteins. Published IEC protocols provide details for specific separations but not general methods for selecting
Thandavarayan Kathiresan et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 493, 269-286 (2008-10-08)
Functional proteomics comprises a wide range of technologies for the identification of novel protein-protein interactions and biological markers. Studies of protein-protein interactions have gained from the development of techniques and technologies such as immunoprecipitation, preparative two-dimensional (2-D) gel electrophoresis for