Kluczowe dokumenty
EP022363212
Eppendorf® Safe-Lock microcentrifuge tubes
size 1.5 mL, PCR clean, colorless, pkg of 500 ea
Synonim(y):
1.5 ml centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
Produkt EP022363212 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR clean
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022363212
metody
PCR: suitable
rozmiar
1.5 mL
kolor
colorless
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
  • Eppendorf® Safe-Lock microcentrifuge tubes are ideal for use in high demanding centrifugation and incubation applications
  • High-quality polypropylene material offers excellent mechanical stability and chemical resistance
  • Manufactured free from slip agents, plasticizers, and biocides that interfere with the samples
  • The hinged lid ensures a leakproof seal and prevents accidental sample loss
  • High centrifugation resistance of (up to 30,000 x g) prevents tube breakage
  • Certified free from DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors
Tubes snap closed and stay closed. Flat top with writing surface for positive sample identification
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)