Kluczowe dokumenty
EP0030606302
Eppendorf® Microplate 96/V-PP, 96 wells
white polypropylene, conical bottom clear wells, PCR clean, sterile, pkg of 240 ea
Wybierz wielkość
240 EA
3360,00 zł
3360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
240 EA
3360,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
3360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
conical bottom clear wells
white polypropylene
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 240 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030606302
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 wells
Opis ogólny
Z łatwością pipetuj, kontroluj i odzyskuj próbki za pomocą mikropłytek Eppendorf! Zaprojektowane z łatwą do odczytania alfanumeryczną etykietą matrycy OptiTrack do identyfikacji poszczególnych dołków, przyspieszają proces napełniania i znacznie zmniejszają ryzyko błędów pipetowania. Mikropłytki Eppendorf są wykonane z polipropylenu o wysokiej przezroczystości, co zapewnia szybką i łatwą lokalizację próbek.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)