EP0030506308
Eppendorf® Deepwell plates, standard, 96 wells
white plate, conical bottom colorless wells, capacity 2000 μL, sterile, pkg of 80 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
conical bottom colorless wells
polypropylene
white plate
sterylność
sterile; autoclaved
sterile
opakowanie
pkg of 80 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030506308
dostępność
available only in (India)
metody
PCR: suitable
pojemność
2000 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
2 mL
Opis ogólny
- Eppendorf® Płytki Deepwell, standardowe, 96-dołkowe, białe o pojemności 2000 μL są dostępne w wersji sterylnej i służą do przechowywania/przygotowywania próbek.
- Wykonane są z wysokiej jakości polipropylenu, który gwarantuje wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury.
- MatrycaOptiTrack®: do 30% szybsza identyfikacja próbki i mniej błędów pipetowania dzięki etykietom alfanumerycznym o wysokim kontraście.
- RecoverMax® konstrukcja studzienki: Zoptymalizowana geometria studzienek zapewniająca maksymalny odzysk próbki i doskonałe właściwości mieszania.
- Minimalna pozostała objętość i wysoka jednorodność pomiędzy dołkami.
- Podniesione krawędzie i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne zamknięcie, nawet w przypadku zgrzewania.
- Łatwe i niezawodne układanie w stosy.
- g-Safe®: wyjątkowa stabilność wirowania do 6000 × g dla szybszych protokołów i lepszej jakości próbek.
- Wysokiej jakości polipropylen gwarantuje wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury.
- Wyprodukowane bez użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów - materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na testy biologiczne.
- Możliwość autoklawowania (121 °C, 20 min).
Zastosowanie
- Przechowywanie i przygotowanie próbek Hodowla bakterii i drożdży
- Wysokowydajna izolacja DNA i RNA
- Przechowywanie bibliotek cDNA lub genomowych
- Przechowywanie bibliotek siRNA lub oligonukleotydów
- Analiza białek Przechowywanie cennych próbek białek i DNA w płytkach Eppendorf LoBind
- Wysokowydajne oczyszczanie plazmidów Tworzenie serii rozcieńczeń
Cechy i korzyści
- Matryca OptiTrack: do 30% szybsze wykrywanie próbek i mniej błędów pipetowania dzięki etykietom alfanumerycznym o wysokim kontraście
- Konstrukcja studzienek RecoverMax: Zoptymalizowana geometria studzienek dla maksymalnego odzysku próbki i doskonałych właściwości mieszania
- g-Safe: wyjątkowa odporność na wirowanie do 6000 × g dla szybszych protokołów i lepszej jakości próbek
- Podniesione faliste krawędzie i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne uszczelnienie, nawet podczas zgrzewania na gorąco
- Możliwość łatwego i niezawodnego układania w stosy
- Minimalna objętość resztkowa i wysoka jednorodność między studzienkami
- Wysokiej jakości polipropylen zapewnia wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury
- Wyprodukowane bez użycia środków antyadhezyjnych, plastyfikatorów i biocydów - substancji, które mogą negatywnie wpływać na testy biologiczne
- Możliwość autoklawowania (121 C, 20 min)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)