Kluczowe dokumenty
EP0030505204
Eppendorf® Deepwell plates, standard, 96 wells
white plate, conical bottom colorless wells, capacity 1000 μL, pkg of 80 ea
Wybierz wielkość
80 EA
2770,00 zł
2770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
80 EA
2770,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
2770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
conical bottom colorless wells
polypropylene
white plate
sterylność
sterile; autoclaved
opakowanie
pkg of 80 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030505204
dostępność
available only in (India)
metody
PCR: suitable
pojemność
1000 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
1 mL
Opis ogólny
  • 632 Płytki Deepwell, standardowe, 96-dołkowe, białe o pojemności 1000 μL są dostępne w wersji czystej do PCR i służą do przechowywania/przygotowywania próbek.
  • Są one wykonane z wysokiej jakości polipropylenu, który gwarantuje wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury.
  • Matryca10349: do 30% szybsza identyfikacja próbki i mniej błędów pipetowania dzięki etykietom alfanumerycznym o wysokim kontraście.
  • 10351 konstrukcja studzienki: Zoptymalizowana geometria studzienek zapewniająca maksymalny odzysk próbki i doskonałe właściwości mieszania.
  • Minimalna pozostała objętość i wysoka jednorodność pomiędzy dołkami.
  • Podniesione krawędzie i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne zamknięcie, nawet w przypadku zgrzewania.
  • Łatwe i niezawodne układanie w stosy.
  • 10339: wyjątkowa stabilność wirowania do 6000 × g dla szybszych protokołów i lepszej jakości próbek.
  • Wysokiej jakości polipropylen gwarantuje wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury.
  • Wyprodukowane bez użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów - materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na testy biologiczne.
  • Możliwość autoklawowania (121 °C, 20 min).
Aby uzyskać większą niezawodność, stabilność i wydajność, wybierz 96-dołkowe płytki Deepwell firmy Eppendorf. Dostępne z białą, żółtą, zieloną lub niebieską ramką, te płytki głębokodołkowe oferują wysoką wydajność we wszystkich zastosowaniach - zarówno ręcznych, jak i zautomatyzowanych. Dzięki matrycy OptiTrack, alfanumerycznej etykiecie o wysokim kontraście wygrawerowanej laserowo w ramce, można znaleźć próbkę do 30% szybciej i zmniejszyć liczbę błędów pipetowania. W każdym zastosowaniu, od przechowywania próbek w temperaturze 86 C do denaturacji DNA w temperaturze 100 C, polegaj na płytkach Deepwell firmy Eppendorf i wyznaczaj nowe standardy w swoim laboratorium.
Zastosowanie
  • Przechowywanie i przygotowanie próbek Hodowla bakterii i drożdży
  • Wysokowydajna izolacja DNA i RNA
  • Przechowywanie bibliotek cDNA lub genomowych
  • Przechowywanie bibliotek siRNA lub oligonukleotydów
  • Analiza białek Przechowywanie cennych próbek białek i DNA w płytkach Eppendorf LoBind
  • Wysokowydajne oczyszczanie plazmidów Tworzenie serii rozcieńczeń
Cechy i korzyści
  • Matryca OptiTrack: do 30% szybsze wykrywanie próbek i mniej błędów pipetowania dzięki etykietom alfanumerycznym o wysokim kontraście
  • Konstrukcja studzienek RecoverMax: Zoptymalizowana geometria studzienek dla maksymalnego odzysku próbki i doskonałych właściwości mieszania
  • g-Safe: wyjątkowa odporność na wirowanie do 6000 × g dla szybszych protokołów i lepszej jakości próbek
  • Podniesione faliste krawędzie i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne uszczelnienie, nawet podczas zgrzewania na gorąco
  • Możliwość łatwego i niezawodnego układania w stosy
  • Minimalna objętość resztkowa i wysoka jednorodność między studzienkami
  • Wysokiej jakości polipropylen zapewnia wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury
  • Wyprodukowane bez użycia środków antyadhezyjnych, plastyfikatorów i biocydów - substancji, które mogą negatywnie wpływać na testy biologiczne
  • Możliwość autoklawowania (121 C, 20 min)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
RecoverMax is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)