Kluczowe dokumenty
EP0030502310
Eppendorf® Deepwell plates, standard, 96 wells
yellow plate, conical bottom colorless wells, capacity 2000 μL, sterile, pkg of 20 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
Materiały
conical bottom colorless wells
polypropylene
yellow plate
sterylność
sterile; autoclaved
sterile
opakowanie
pkg of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030502310
dostępność
available only in (India)
metody
PCR: suitable
pojemność
2000 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
2 mL
Opis ogólny
Aby uzyskać większą niezawodność, stabilność i wydajność, wybierz 96-dołkowe płytki Deepwell firmy Eppendorf. Dostępne z białą, żółtą, zieloną lub niebieską ramką, te płytki głębokodołkowe oferują wysoką wydajność we wszystkich zastosowaniach - zarówno ręcznych, jak i zautomatyzowanych. Dzięki matrycy OptiTrack, alfanumerycznej etykiecie o wysokim kontraście wygrawerowanej laserowo w ramce, można znaleźć próbkę do 30% szybciej i zmniejszyć liczbę błędów pipetowania. W każdym zastosowaniu, od przechowywania próbek w temperaturze 86 C do denaturacji DNA w temperaturze 100 C, polegaj na płytkach Deepwell firmy Eppendorf i wyznaczaj nowe standardy w swoim laboratorium.
Zastosowanie
  • Przechowywanie i przygotowanie próbek Hodowla bakterii i drożdży
  • Wysokowydajna izolacja DNA i RNA
  • Przechowywanie bibliotek cDNA lub genomowych
  • Przechowywanie bibliotek siRNA lub oligonukleotydów
  • Analiza białek Przechowywanie cennych próbek białek i DNA w płytkach Eppendorf LoBind
  • Wysokowydajne oczyszczanie plazmidów Tworzenie serii rozcieńczeń
Cechy i korzyści
  • Matryca OptiTrack: do 30% szybsze wykrywanie próbek i mniej błędów pipetowania dzięki etykietom alfanumerycznym o wysokim kontraście
  • Konstrukcja studzienek RecoverMax: Zoptymalizowana geometria studzienek dla maksymalnego odzysku próbki i doskonałych właściwości mieszania
  • g-Safe: wyjątkowa odporność na wirowanie do 6000 × g dla szybszych protokołów i lepszej jakości próbek
  • Podniesione faliste krawędzie i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne uszczelnienie, nawet podczas zgrzewania na gorąco
  • Możliwość łatwego i niezawodnego układania w stosy
  • Minimalna objętość resztkowa i wysoka jednorodność między studzienkami
  • Wysokiej jakości polipropylen zapewnia wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury
  • Wyprodukowane bez użycia środków antyadhezyjnych, plastyfikatorów i biocydów - substancji, które mogą negatywnie wpływać na testy biologiczne
  • Możliwość autoklawowania (121 C, 20 min)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)