EP0030140540
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 9 × 9, Holds 81 x 3 mL tubes
Wybierz wielkość
95,90 zł
Wybierz wielkość
About This Item
95,90 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 81 x 3 mL tubes
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030140540 (Global)
Wysokość
76 mm
rozmiar
9 × 9
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)