MTCR1020
MTC™ Bio Storage Box With Hinged Lid
to hold, 100 x 1.5 mL tubes, assorted colors
Synonim(y):
tube rack, tube storage box
About This Item
Polecane produkty
Materiały
assorted colors
polypropylene
Właściwości
to hold 100 x 1.5 mL tubes
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio R1020
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Storage Box, hinged lid, 100 x 1.5ml, Rainbow Pack of assorted colors, 5/pk
Cechy i korzyści
- Polypropylene, withstand -80°C
- 6 types - for 0.2mL to 50mL
- Compact and space efficient
- Autoclavable
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio