EP0030132890
Eppendorf® Paski nakrywkowe Masterclear i paski do probówek PCR w czasie rzeczywistym
10 x 12 strips
Wybierz wielkość
1280,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1280,00 zł
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030132890
metody
PCR: suitable
pojemność robocza
0.1 mL
Opis ogólny
Paski do probówek PCR w czasie rzeczywistym:
- Białe studzienki dla lepszego odbicia.
- Wysoka stabilność mechaniczna.
- Wyjątkowo cienkie ścianki dla optymalnego transferu ciepła.
Masterclear Cap Strips:
- Odwrócona kopuła w celu uniknięcia zarysowania powierzchni optycznej.
- Odwrócona kopuła w celu zmniejszenia objętości rurek.
- Zoptymalizowane pod kątem maksymalnej transmisji światła.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)