Kluczowe dokumenty
BR781323
BRAND® strips of 8 PCR tubes
green, without caps
Synonim(y):
BIO-CERT, Paski do probówek PCR
Wybierz wielkość
1 PKG
398,00 zł
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
398,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
green
polypropylene tube
Właściwości
neck thread push fit
thin-walled
without caps
opakowanie
pack of 125 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781323
metody
PCR: suitable
pojemność
0.2 mL
pojemność robocza
0.2 mL
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Paski PCR na 8 i 12 probówek oferują elastyczne rozwiązanie do PCR lub qPCR. Nasadki kopułkowe zapewniają dodatkowy docisk przez pokrywę termocyklera. Płaskie nasadki są wymagane do qPCR. Dołączone paski nasadek można łatwo otwierać i zamykać jedną ręką. Oddzielne nasadki i paski folii nadają się do automatyzacji, ponieważ nie będą przeszkadzać robotom. Niezależnie od wybranej nasadki, wszystkie warianty niezawodnie uszczelniają naczynia, skutecznie chroniąc próbki przed parowaniem i zanieczyszczeniem. Wyjątkowo cienkie ścianki umożliwiają równomierne przenoszenie ciepła podczas procesu ogrzewania i chłodzenia, zapewniając krótki czas cyklu.
Zastosowanie
PCR, qPCR (tylko płaskie nasadki)
Cechy i korzyści
  • Wysoka elastyczność dzięki szerokiej gamie typów zakrętek i pasków folii
  • Zmniejszone straty związane z parowaniem dzięki szczelnie zamykającym się paskom korka
  • Szybki transfer ciepła przez cienkie ścianki zbiornika
  • Numerowane studzienki dla wyraźnej identyfikacji
  • Wolne od: DNA, RNA, DNazy, RNazy, pirogenów, inhibitorów PCR
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)