Kluczowe dokumenty
BR781320
BRAND® strips of 8 PCR tubes
colorless, without caps
Synonim(y):
BIO-CERT, Paski do probówek PCR
Wybierz wielkość
125 EA
398,00 zł
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
125 EA
398,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless
polypropylene tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
neck thread push fit
thin-walled
without caps
opakowanie
pack of 125 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781320
metody
PCR: suitable
pojemność
0.2 mL
pojemność robocza
0.2 mL
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
PCR 8- and 12-tube strips offer a flexible solution for your PCR or qPCR. Domed caps provide extra sealing pressure via the lid of the thermal cycler. Flat caps are required for qPCR. Attached cap strips can be easily opened and closed with one hand. Separate cap and film strips are suitable for automation, as they won′t obstruct robotics. No matter which cap you choose, all variants seal the vessels reliably, effectively protecting your samples from evaporation and contamination. The extra-thin walls allow for even heat transfer during the process of heating and cooling for short cycle time.
Zastosowanie
PCR, qPCR (flat caps only)
Cechy i korzyści
  • High flexibility with a wide range of cap types and film strips
  • Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
  • Rapid heat transfer through thin vessel walls
  • Numbered wells for clear identification
  • Free of: DNA, RNA, DNase, RNase, pyrogens, PCR inhibitors
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)