EP0030132882
632 paski do probówek PCR w czasie rzeczywistym bez zakrętek
pack of 120 ea
Wybierz wielkość
802,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
802,00 zł
Polecane produkty
Materiały
conical bottom
white tube
Właściwości
graduations: no
opakowanie
pack of 120 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030132882
metody
PCR: suitable
pojemność
0.1 mL
Opis ogólny
- Białe studzienki dla lepszego odbicia.
- Wysoka stabilność mechaniczna.
- Wyjątkowo cienkie ścianki dla optymalnego transferu ciepła.
- Certyfikowany brak ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)