EP0030129644
Eppendorf twin.tec® Real-Time PCR Plates 96
Semi-Skirted, Forensic DNA Grade, working volume 250 μL, white plate, pack of 10 (individually wrapped)
Wybierz wielkość
329,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
white wells
Forensic DNA Grade
Semi-Skirted
329,00 zł
Polecane produkty
Materiały
white plate
white wells
rozmiar dołka
96
Właściwości
skirt
Forensic DNA Grade
Semi-Skirted
opakowanie
pack of 10 (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030129644 (Global)
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 well
pojemność robocza
250 μL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- White wells for better reflection
- High mechanical stability
- Raised rims for effective sealing
- Skirted and semi-skirted frames
- Optimal heat transfer due to reduced wall thickness
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
- PCR clean and Eppendorf Forensic DNA Grade s available
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)