Kluczowe dokumenty
EP0030127978
Eppendorf® PCR Sealing Mat
PCR clean, for DWP 96/1000 and DWP 96/500, pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
Synonim(y):
Folie uszczelniające, PCR, Płyty
Wybierz wielkość
50 EA
771,00 zł
771,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
771,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.15
771,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR clean
for DWP 96/1000 and DWP 96/500
opakowanie
pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030127978
metody
PCR: suitable
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
  • Maty uszczelniające632 PCR zapewniają optymalne rozwiązania uszczelniające do różnych zastosowań laboratoryjnych
  • Zaprojektowane do uszczelniania płytek głębokodołkowych 632 - DWP 96/1000 i DWP 96/500
  • Wysoka odporność chemiczna na większość substancji w laboratorium
  • Idealne do krótkotrwałego przechowywania próbek
  • Wielokrotnego użytku i autoklawowalne
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)