Merck
EP0030122283
Eppendorf® Protein LoBind tubes
capacity 25 mL, PCR clean, screw top cap, speed 17,000 x g rpm, pkg of 200 ea (4 bags x 50 tubes)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
conical bottom
polypropylene
screw top cap
opis
withstand 17,000xg
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
PCR clean
RNase free
graduations: no
lid
opakowanie
pkg of 200 ea (4 bags x 50 tubes)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030122283
Parametry
17,000 x g rpm speed
pojemność
25 mL
kolor
colorless
przydatność
suitable for PCR
typ wiązania
Protein low binding
Opis ogólny
Probówki Protein LoBind, zakręcane, Protein LoBind, 25 ml, czyste do PCR, bezbarwne, 200 probówek (4 worki × 50 probówek)
Unikaj utraty cennych próbek podczas wirowania, inkubacji i przechowywania! Polegaj na doskonałej ochronie zapewnianej przez odchylaną pokrywę Safe-Lock. Zawiera ona całe nasze doświadczenie z 50 lat ciągłej optymalizacji i rozwoju. Zaufaj oryginalnym probówkom Eppendorf Safe-Lock, ponieważ Twoje próbki zasługują tylko na to, co najlepsze.
Cechy i korzyści
  • Materiał Eppendorf LoBind zapewnia zoptymalizowane odzyskiwanie próbek w celu uzyskania lepszych wyników testów.
  • Nie zawiera powłoki powierzchniowej (np. silikonu), aby zminimalizować ryzyko interferencji z próbką
  • Certyfikowana czystość PCR: wolna od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR
  • Dostępne w formatach probówek, mikropłytek i płytek głębokodołkowych dla łatwego skalowania w górę
  • Precyzyjne uszczelnienie pokrywy minimalizujące parowanie
  • Prędkość wirowania do 17,000_x_g
  • Produkty Protein LoBind są dostępne w różnych formatach, w tym w fiolkach, mikromacierzach i płytkach głębokodołkowych, aby spełnić potrzeby konkretnego zastosowania.
  • Seria LoBind umożliwia zmniejszenie objętości próbek lub zwiększenie przepustowości,
  • Doskonały odzysk białka - odzyskuje ponad 90% białka w porównaniu do standardowych naczyń.
  • Probówki Eppendorf Protein LoBind oferują również znacznie wyższy współczynnik odzysku po 96 godzinach inkubacji w porównaniu z probówkami o niskim wiązaniu próbek innych producentów.
  • Pomaga zwiększyć intensywność sygnału w analizach MALDI-TOF, umożliwiając wykrywanie i analizę nawet w stężeniach normalnie uważanych za niewykrywalne (1 pmol) w porównaniu ze standardowymi probówkami.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)