Kluczowe dokumenty
EP0030122267
Eppendorf® Conical Tubes
Forensic DNA grade, 50 mL, colorless, pkg of 100 ea (individually wrapped)
Wybierz wielkość
48 EA
212,80 zł
212,80 zł
Cena katalogowa224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
48 EA
212,80 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
212,80 zł
Cena katalogowa224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
conical bottom polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
Forensic DNA grade
with screw cap
opakowanie
pkg of 100 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030122267
zakres pomiaru
50 mL
Parametry
19500 × g max. RCF
Głębokość
30 mm
kolor
colorless
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)