Kluczowe dokumenty
EP0030122224
632 Probówki 50 ml
amber, sterile, pack of 200 ea
Wybierz wielkość
200 EA
385,00 zł
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 EA
385,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
amber tube
conical bottom
high-density polyethylene cap
polypropylene tube
screw top cap
white cap
sterylność
sterile
Właściwości
graduations
neck thread External thread
opakowanie
pack of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030122224
pojemność
50 mL
probówka śr.
30 mm
kolor
amber
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)