Kluczowe dokumenty
EP0030121570
Eppendorf® Safe-Lock micro test tubes, Biopur®
capacity 0.5 mL, pack of 50 ea
Wybierz wielkość
50 EA
153,00 zł
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
153,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
sterylność
sterile
Właściwości
graduations
neck thread Push fit
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030121570
pojemność
0.5 mL
Cechy i korzyści
Probówki 632 Safe-Lock, 630 (bezbarwne) chronią próbkę dzięki doskonałej stabilności wirowania, mają zoptymalizowane właściwości uszczelniające i niezawodnie zapobiegają parowaniu próbki. Funkcje obejmują:
  • Zawiasowa pokrywka Eppendorf Safe-Lock zapobiega niezamierzonemu otwarciu pokrywki podczas inkubacji i przechowywania.
  • Polipropylen zapewnia wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury.
  • Wyprodukowany bez użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów - substancji, które, jak wykazano, przedostają się z plastikowych materiałów eksploatacyjnych do próbki i negatywnie wpływają na wyniki testów biologicznych, 10339: Wyjątkowa stabilność wirowania do 30 000 × g zapobiega utracie próbki w wyniku pęknięcia probówki i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi próbkami Precyzyjne uszczelnienie pokrywy zapewnia minimalne tempo parowania podczas długotrwałego przechowywania.
  • Duża matowa pokrywa i boczna powierzchnia ułatwiająca etykietowanie.
  • Gwarantowana funkcjonalność w temperaturach od -86 °C do 100 °C.
  • Możliwość autoklawowania po otwarciu (121 °C, 20 min).
  • Dostępne z materiałem Eppendorf Protein i DNA LoBind dla maksymalnego odzysku cennych próbek.
Korzystając z systemu Eppendorf 30 000 × g składającego się z probówek Safe-Lock i wirówki 5430 R z wysokoobrotowym rotorem, zbadano wpływ względnej siły odśrodkowej (rcf), czasu wirowania i ilości izopropanolu na szybkość odzyskiwania plazmidowego DNA z wytrącania alkoholu. Wszystkie trzy czynniki odgrywają pewną rolę, przy czym rcf ma największy wpływ. Wirując probówki Eppendorf Safe-Lock Tubes z prędkością 30 000 × g, można było odzyskać prawie 90% DNA z 5-minutowego wirowania.
Informacje prawne
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)