EP0030113500
Eppendorf® Conical Tubes with SafeCode system (data matrix code and plain text labels)
sterile, screw cap, capacity 5.0 mL, PCR clean, pack of 2 × 100 ea
Synonim(y):
Conical Centrifuge tube, micro test tubes
Wybierz wielkość
548,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
548,00 zł
Polecane produkty
Materiały
colorless
conical bottom
screw top cap
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
PCR clean
neck thread external
opakowanie
pack of 2 × 100 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030113500
pojemność
5.0 mL
przydatność
suitable for PCR
Zastosowanie
Cechy i korzyści
ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 25 % damaged codes
Temperature range: -86 °C to +121 °C
Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
Off-the-shelf availability for comfortable handling
ID-specific tube information like lot numbers digitally available via (URL: https://www.eppendorf.com/safecode-data)[Eppendorf dataport] and website for comprehensive documentation
Direct import of codes and all data into (URL: https://www.elabnext.com/eppendorf)[eLabInventory] and (URL: https://www.elabnext.com/eppendorf)[eLabJournal](URL: null)(URL: https://www.elabnext.com/eppendorf)[ software] for convenient handling
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)