Kluczowe dokumenty
EP0030122305
Eppendorf® Tubes 5.0 mL
Eppendorf Quality, 5.0 mL, colorless, pkg of 200 tubes (2 bags of 100 tubes), with screw cap
Synonim(y):
probówki do mikrowirówek, probówki eppendorf, probówki z mikrofugą
Wybierz wielkość
200 EA
256,00 zł
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 EA
256,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
conical bottom polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
Eppendorf Quality
with screw cap
opakowanie
pkg of 200 tubes (2 bags of 100 tubes)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030122305
zakres pomiaru
5.0 mL
Parametry
25000 × g max. RCF
Głębokość
17 mm
kolor
colorless
Opis ogólny
Stożkowy kształt probówki Eppendorf 5,0 ml został zaprojektowany tak, aby był kompatybilny z większością akcesoriów do zwykłych stożkowych probówek 15 ml. Pozwala to na dalsze korzystanie z wielu istniejących adapterów i statywów! "Brakujące ogniwo" Eppendorf: Probówka Eppendorf 5,0 mL, wypełnia lukę między istniejącymi wersjami probówek i umożliwia proste i bezpieczne przetwarzanie próbek o objętości do 5,0 mL.
Cechy i korzyści
  • Zakrętka ma spłaszczone i rowkowane boki, które umożliwiają optymalny chwyt i przyjazną dla użytkownika obsługę, zapewniając ergonomiczną pracę.
  • Probówki z zakrętką mają szeroki zakres temperatur roboczych od -86 °C do 100 °C.
  • Zapewnia wiarygodne wyniki testów, ponieważ jest wykonana z wysokiej jakości przezroczystego polipropylenu, który nie zawiera plastyfikatorów, biocydów ani środków antyadhezyjnych.
  • Wysoce bezpieczny i stabilny do wirowania do 25 000 x g, co zapewnia szybkie i wydajne protokoły.
  • Stożkowy kształt zapewnia kompatybilność z akcesoriami do stożkowych probówek 15 ml
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2