Kluczowe dokumenty
EP0030071620
Eppendorf® epT.I.P.S.® Sterile, Racks
volume 0.1-5 mL, sterile, pkg of 960 ea (10 x racks of 96ea)
Synonim(y):
końcówki do pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
Aby zapytać o ten produkt EP0030071620, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
colorless tip
polypropylene
violet rack
sterylność
sterile
Właściwości
endotoxin free
graduation: no
opakowanie
pkg of 960 ea (10 x racks of 96ea)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030071620
pojemność
0.1-5 mL
Opis ogólny
Jednorazowe stojaki na końcówki do pipet są bardzo często nieuniknione, zwłaszcza podczas pracy z wrażliwym materiałem próbki, który
wymaga niezawodnej sterylności i czystości. W przypadku epT.I.P.S. firma Eppendorf zdecydowała się całkowicie przeprojektować swoje stojaki, aby znacznie zmniejszyć zużycie granulatu polipropylenowego poprzez modyfikację projektu bez narażania jakości, sterylności i czystości końcówek. Ponadto można było uzyskać znacznie lepsze korzyści dla użytkownika
Podczas przeprojektowywania stojaków jednorazowych 6410/[TM"=ep Dualfilter T.I.P.S."] firma Eppendorf zwróciła szczególną uwagę na użycie jak najmniejszej ilości plastiku przy jednoczesnej optymalizacji obsługi. Zwiększona trwałość bez wpływu na jakość końcówek, od 20% do 35% mniej polipropylenu do produkcji w zależności od rozmiaru stelaża, jest wynikiem intensywnych prac rozwojowych.
Optymalizacja stelaża zapewnia również większą łatwość użytkowania i większe bezpieczeństwo. Nowa naklejka czystości z przodu stojaka łączy pokrywę z dnem i gwarantuje integralność sterylności znajdujących się wewnątrz końcówek. Przed otwarciem należy usunąć naklejkę. Nowa pokrywa stojaka jest zamykana. Aby ją otworzyć, należy nacisnąć przednią część pokrywy na środku. Kliknięcie sygnalizuje, że stojak jest ponownie bezpiecznie zamknięty i niezależnie od jego rozmiaru, nowe stojaki mogą być również przenoszone małymi rękami z boku.
Cechy i korzyści
  • Końcówki do pipet epT.I.P.S. w jakości Eppendorf zapewniającej niezawodną sterylność
  • Gwarantowana sterylność i brak pirogenów
  • Ciągła kontrola każdej partii produkcyjnej przez niezależne laboratorium
  • Certyfikaty dla poszczególnych partii dostępne online na stronie www.eppendorf.com
  • Pakowane w stojaki z 96, 48 lub 24 końcówkami
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)