EP0030071581
Eppendorf® epT.I.P.S.® Sterile, Racks
volume 50-1,000 μL, sterile, pkg of 960 ea (10 x racks of 96ea)
Synonim(y):
końcówki do pipet
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue rack
colorless tip
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
endotoxin free
graduation: no
opakowanie
pkg of 960 ea (10 x racks of 96ea)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030071581
pojemność
50-1,000 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
wymaga niezawodnej sterylności i czystości. W przypadku epT.I.P.S. firma Eppendorf zdecydowała się całkowicie przeprojektować swoje stojaki, aby znacznie zmniejszyć zużycie granulatu polipropylenowego poprzez modyfikację projektu bez narażania jakości, sterylności i czystości końcówek. Ponadto można było uzyskać znacznie lepsze korzyści dla użytkownika
Podczas przeprojektowywania stojaków jednorazowych epT.I.P.S.®/[TM"=ep Dualfilter T.I.P.S."] firma Eppendorf zwróciła szczególną uwagę na użycie jak najmniejszej ilości plastiku przy jednoczesnej optymalizacji obsługi. Zwiększona trwałość bez wpływu na jakość końcówek, od 20% do 35% mniej polipropylenu do produkcji w zależności od rozmiaru stelaża, jest wynikiem intensywnych prac rozwojowych.
Optymalizacja stelaża zapewnia również większą łatwość użytkowania i większe bezpieczeństwo. Nowa naklejka czystości z przodu stojaka łączy pokrywę z dnem i gwarantuje integralność sterylności znajdujących się wewnątrz końcówek. Przed otwarciem należy usunąć naklejkę. Nowa pokrywa stojaka jest zamykana. Aby ją otworzyć, należy nacisnąć przednią część pokrywy na środku. Kliknięcie sygnalizuje, że stojak jest ponownie bezpiecznie zamknięty i niezależnie od jego rozmiaru, nowe stojaki mogą być również przenoszone małymi rękami z boku.
Cechy i korzyści
- Końcówki do pipet epT.I.P.S. w jakości Eppendorf zapewniającej niezawodną sterylność
- Gwarantowana sterylność i brak pirogenów
- Ciągła kontrola każdej partii produkcyjnej przez niezależne laboratorium
- Certyfikaty dla poszczególnych partii dostępne online na stronie www.eppendorf.com
- Pakowane w stojaki z 96, 48 lub 24 końcówkami
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)