Kluczowe dokumenty
EMU038061
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Atg5
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTCGAGATGTGTGGTTTGGACGAATTCCAACTTGCTTTACTCTCTATCAGGATGAGATAACTGAAAGAGAAGCAGAACCATACTATTTGCTTTTGCCAAGAGTCAGCTATTTGACGTTGGTAACTGACAAAGTGAAAAAGCACTTTCAGAAGGTTATGAGACAAGAAGATGTTAGTGAGATATGGTTTGAATATGAAGGCACACCCCTGAAATGGCATTATCCAATTGGTTTACTATTTGATCTTCTTGCATCAAGTTCAGCTCTTCCTTGGAACATCACAGTACATTTCAAGAGTTTTCCAGAAAAGGACCTTCTACACTGTCCATCCAAGGATGCGGTTGAGGCTCACTTTATGTCGTGTATGAAAGAAGCTGATGCTTTAAAGCATAAAAGTCAAGTGATCAACGAAATGCAGAAAAAAGACCACAAGCAGCTCTGGATGGGACTGCAGAATGACAGATTTGACCAGTTTTGGGCCATCAACCGGAAACTCATGGAAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhiqiang Liu et al.
Oncotarget, 6(33), 34329-34341 (2015-10-13)
A major problem in patients with multiple myeloma is chemotherapy resistance, which develops in myeloma cells upon interaction with bone marrow stromal cells. However, few studies have determined the role of bone marrow adipocytes, a major component of stromal cells
Rongsong Li et al.
Antioxidants & redox signaling, 23(15), 1207-1219 (2015-06-30)
Temporal and spatial variations in shear stress are intimately linked with vascular metabolic effects. Autophagy is tightly regulated in intracellular bulk degradation/recycling system for maintaining cellular homeostasis. We postulated that disturbed flow modulates autophagy with an implication in mitochondrial superoxide
Mark Thomas et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 565915-565915 (2020-11-13)
Many clinical trials are beginning to assess the effectiveness of compounds known to regulate autophagy in patients receiving anti-cancer chemotherapy. However, autophagy inhibition, through exogenous inhibitors, or activation, through starvation, has revealed conflicting roles in cancer management and chemotherapeutic outcome.
Hongming Pan et al.
Scientific reports, 4, 6683-6683 (2014-10-21)
Autophagy is a critical survival pathway for cancer cells under conditions of stress. Thus, induction of autophagy has emerged as a drug resistance mechanism. This study is to determine whether autophagy is activated by a novel multikinase inhibitor linifanib, thereby
Qun Wu et al.
PloS one, 10(4), e0124524-e0124524 (2015-04-17)
Human rhinovirus (HRV) is the most common cause of acute exacerbations of chronic lung diseases including asthma. Impaired anti-viral IFN-λ1 production and increased HRV replication in human asthmatic airway epithelial cells may be one of the underlying mechanisms leading to