EHU233041
MISSION® esiRNA
targeting human ERBB4 (1)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
lyophilized
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAGAAGTCACAGGCTACGTGTTAGTGGCTCTTAATCAGTTTCGTTACCTGCCTCTGGAGAATTTACGCATTATTCGTGGGACAAAACTTTATGAGGATCGATATGCCTTGGCAATATTTTTAAACTACAGAAAAGATGGAAACTTTGGACTTCAAGAACTTGGATTAAAGAACTTGACAGAAATCCTAAATGGTGGAGTCTATGTAGACCAGAACAAATTCCTTTGTTATGCAGACACCATTCATTGGCAAGATATTGTTCGGAACCCATGGCCTTCCAACTTGACTCTTGTGTCAACAAATGGTAGTTCAGGATGT
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ERBB4(2066)
Opis ogólny
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)