Przejdź do
900699
(tBu)2PPh Pd G4
≥95%, powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
1640,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H38NO3PPdS
Masa cząsteczkowa:
606.07
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
1640,50 zł
Cena katalogowa1930,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(tBu)2PPh Pd G4, ≥95%
Quality Segment
product line
Buchwald precatalyst Generation 4
assay
≥95%
form
powder
feature
generation 4
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
152-158 °C
functional group
phosphine
Application
(tBu)2PPh Pd G4 is a powerful ligand for classic cross-coupling reactions combined with the Buchwald Fourth Generation Palladacycle. Bench stable, soluble in most organic solvents.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900700900701901197
description
≥95%
description
-
description
95%
description
95%
reaction suitability
reaction type: Heck Reaction, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling
reaction suitability
reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction
reaction suitability
reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Heck Reaction
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
assay
≥95%
assay
-
assay
95%
assay
95%
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
-
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
152-158 °C
mp
-
mp
-
mp
163-169 °C (decomp.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)