Kluczowe dokumenty
EHU146741
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GAPDH
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACAGTCAGCCGCATCTTCTTTTGCGTCGCCAGCCGAGCCACATCGCTCAGACACCATGGGGAAGGTGAAGGTCGGAGTCAACGGATTTGGTCGTATTGGGCGCCTGGTCACCAGGGCTGCTTTTAACTCTGGTAAAGTGGATATTGTTGCCATCAATGACCCCTTCATTGACCTCAACTACATGGTTTACATGTTCCAATATGATTCCACCCATGGCAAATTCCATGGCACCGTCAAGGCTGAGAACGGGAAGCTTGTCATCAATGGAAATCCCATCACCATCTTCCAGGAGCGAGATCCCTCCAAAATCAAGTGGGGCGATGCTGGCGCTGAGTACGTCGTGGAGTCCACTGGCGTCTTCACCACCATGGAGAAGGCTGGGGCTCATTTGCAGGGGGGAGCCAAAAGGGTCATCATCTCTGCCCCCTCTGCTGATGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTGAACCATGAGAAGTATGACAACAGCCTCAAGATCATCAGCAATGCCTCCTGCACCACCAACTGCTTAGCACCCCTGGCCAAGGTCATCCATGACAACTTTGGTATCGTGGAAGGACTCATGACCACA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Suzan Ruijtenberg et al.
Nature structural & molecular biology, 27(9), 790-801 (2020-07-15)
Small interfering RNAs (siRNAs) promote RNA degradation in a variety of processes and have important clinical applications. siRNAs direct cleavage of target RNAs by guiding Argonaute2 (AGO2) to its target site. Target site accessibility is critical for AGO2-target interactions, but
Annalucia Carbone et al.
Stem cells international, 2018, 1203717-1203717 (2018-03-14)
We previously found that human amniotic mesenchymal stem cells (hAMSCs) in coculture with CF immortalised airway epithelial cells (CFBE41o- line, CFBE) on Transwell® filters acquired an epithelial phenotype and led to the expression of a mature and functional CFTR protein.
Joshua A Chu-Tan et al.
Molecular vision, 26, 48-63 (2020-03-14)
The use of small non-coding nucleic acids, such as siRNA and miRNA, has allowed for a deeper understanding of gene functions, as well as for development of gene therapies for complex neurodegenerative diseases, including retinal degeneration. For effective delivery into
Fabienne Wagner et al.
PloS one, 14(10), e0218303-e0218303 (2019-10-24)
Cristae architecture is important for the function of mitochondria, the organelles that play the central role in many cellular processes. The mitochondrial contact site and cristae organizing system (MICOS) together with the sorting and assembly machinery (SAM) forms the mitochondrial
Laurence Booth et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(10), 2384-2398 (2014-08-12)
The present studies examined the toxic interaction between the non-coxib celecoxib derivative OSU-03012 and phosphodiesterase 5 (PDE5) inhibitors, and also determined the roles of endoplasmic reticulum stress response regulators in cell survival. PDE5 inhibitors interacted in a greater than additive