Kluczowe dokumenty
EHU134771
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KNL1 (3)
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGCGCAAGTTGAAAGCTGTCAGTTAAATAATAGAGATAGAAGAAATGTGGACTTTACAAGTAGTCATGCAACTGCTGTTTGTGGATCCAGTGATAATTATTCCTGTTTACCAAATGTTATTTCCTGTACTGATAATTTGGAGGGTAGTGCCATGCTCTTATGTGATAAAGATGAGGAAAAAGCCAATTATTGCCCAGTGCAAAATGATCTTGCTTATGCAAATGATTTTGCCAGTGAATATTACTTGGAATCTGAGGGACAGCCTCTCTCTGCTCCTTGTCCTTTGTTAGAGAAGGAAGAAGTTATTCAAACCAGTACCAAAGGACAGTTAGACTGTGTTATAACACTGCACAAAGATCAAGATCTGATTAAGGATCCACGAAATCTATTGGCTAATCAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuri N Urata et al.
Scientific reports, 5, 13676-13676 (2015-09-09)
The D40 gene encodes a kinetochore protein that plays an essential role in kinetochore formation during mitosis. Short inhibitory RNA against D40, D40 siRNA, has been shown to deplete the D40 protein in the human cancer cell line HeLa, which