Przejdź do
CLS2593
Corning® 1 x 8 Stripwell 96 well plates
medium binding surface, clear
Synonim(y):
1 x 8 strip plate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3410,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Material:
flat bottom clear polystyrene (96-well), round wells
Size:
96 wells
3410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
flat bottom clear polystyrene (96-well), round wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt
packaging
plate of 12 strips
manufacturer/tradename
Corning 2593
size
96 wells
well volume
360 μL
well working volume
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
color
clear
suitability
suitable for (assay)
binding type
non-treated surface
General description
The Costar 1 × 8 strips are pre-assembled in an "egg crate" style 96 well strip holder. Strips fit in holder only one way, eliminating mis-orientation. If covers are needed, the notched cover fits the fully assembled strip holder.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS2580CLS2481CLS2482
description
medium binding surface, clear
description
high binding surface, without stripwell holder
description
low volume, high binding surface, clear
description
low volume, medium binding surface, black
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
material
round wells, flat bottom clear polystyrene (96-well)
material
round wells, flat bottom clear polystyrene (96-well)
material
flat bottom clear polystyrene (96-well), clear polystyrene plate, round clear wells
material
round black wells, black polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene (96-well)
well volume
360 μL
well volume
360 μL
well volume
190 μL
well volume
190 μL
color
clear
color
clear
color
clear
color
black
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)