Kluczowe dokumenty
EHU108541
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human LDHB
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCCGCACGACTGTTACAGAGGTCTCCAGAGCCTTCTCTCTCCTGTGCAAAATGGCAACTCTTAAGGAAAAACTCATTGCACCAGTTGCGGAAGAAGAGGCAACAGTTCCAAACAATAAGATCACTGTAGTGGGTGTTGGACAAGTTGGTATGGCGTGTGCTATCAGCATTCTGGGAAAGTCTCTGGCTGATGAACTTGCTCTTGTGGATGTTTTGGAAGATAAGCTTAAAGGAGAAATGATGGATCTGCAGCATGGGAGCTTATTTCTTCAGACACCTAAAATTGTGGCAGATAAAGATTATTCTGTGACTGCCAATTCTAAGATTGTAGTGGTAACTGCAGGAGTCCGTCAGCAAGAAGGGGAGAGTCGGCTCAATCTGGTGCAGAGAAATGTTAATGTCTTCAAATTCATTATTCCTCAGATCGTCAAGTACAGTCCTGATTGCATCATAATTGTGGTTTCCAACCCAGTGGACATTCTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chao Li et al.
American journal of translational research, 8(11), 4831-4843 (2016-12-03)
Osteosarcoma is the most common primary malignant bone tumor in children and young adults. Lactate dehydrogenase (LDH) is considered as the key glycolytic enzyme and involved in tumor initiation and metabolism. Here, we firstly found that LDHB was highly expressed