EHU094851
MISSION® esiRNA
targeting human APBB3
About This Item
Polecane produkty
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAAGTGCCATGTGTTTTGCTGTGATGTCCCTGCCAAGGCCATTGCCAGTGCCCTACATGGGCTTTGTGCCCAGATCTTGTCAGAGCGAGTAGAGGTCAGTGGTGATGCCTCTTGCTGCTCCCCAGACCCCATCTCTCCTGAAGACCTGCCACGGCAAGTGGAGCTGCTGGATGCGGTAAGCCAAGCTGCTCAGAAGTACGAGGCACTGTATATGGGGACACTGCCAGTCACCAAGGCCATGGGCATGGATGTGCTGAACGAGGCCATTGGTACCCTCACCGCCAGGGGGGACCGGAATGCCTGGGTCCCCACCATGCTCAGTGTGTCTGACTCTCTCATGACTGCACACCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... APBB3(10307) , APBB3(10307)
Opis ogólny
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)